Stampa…
Porpora bromocresolo
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
A19530.09 A19530.18
A19530.09EA 35.7 EUR
A19530.09 A19530.18
Porpora bromocresolo
Porpora bromocresolo
CAS No.: 115-40-2 Molecular Formula: C21H16Br2O5S Formula Weight: 540.24 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 359618 Merck Reference: 14,1387 MDL No.: MFCD00011681
Formula: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Peso molecolare: 540,23 g/mol
Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011681
CAS Number: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 14,1387