Bromocresolo ACS, Reag. Ph. Eur.
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S Punto di fusione: 217…218 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005874 CAS Number: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Merck Index: 13,01370 |
|
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 217 - 218 °C |
Molar Mass | 698.02 g/mol |
Bulk Density | 350 kg/m3 |