Bromocresolo
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
CAS No.: 76-60-8
Molecular Formula: C21H14Br4O5S
Formula Weight: 698.02
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 372527
Merck Reference: 14,1386
MDL No.: MFCD00005874
Formula:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S Peso molecolare: 698,02 g/mol Punto di fusione: ∼ 225 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005874 CAS Number: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Merck Index: 14,1386 |