Stampa…
Blu di tetrabromofenolo
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4,5,6,7-Tetrabromo-3,3-bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(4,5,6,7-Tetrabromo-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide
B20123.03 B20123.06 B20123.14
B20123.03EA 33.2 EUR
B20123.03 B20123.06 B20123.14
Blu di tetrabromofenolo
Tetrabromophenol blue
CAS No.: 4430-25-5 Molecular Formula: C19H6Br8O5S Formula Weight: 985.55 Melting Point: 203-205° dec. Beilstein Reference: 378438 MDL No.: MFCD00005876
Formula: C₁₉H₆Br₈O₅S
Peso molecolare: 985,55 g/mol
Punto di fusione: 203…205 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005876
CAS Number: 4430-25-5
EINECS: 224-622-9