Stampa…
Blu bromofenolo ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08122.0005 1.08122.0025
1.08122.0005EA 75.9 EUR
1.08122.0005 1.08122.0025
Blu bromofenolo ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Blu bromofenolo
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Punto di fusione: 273 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005875
CAS Number: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 273 °C (decomposition)
Molar Mass 669.96 g/mol
Bulk Density 730 kg/m3