Stampa…
Blu bromofenolo Reag. Ph. Eur. Indicatore, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
32712-5G 32712-25G
32712-5GEA 53.41 EUR
32712-5G 32712-25G
Blu bromofenolo Reag. Ph. Eur. Indicatore, Fluka™
Blu bromofenolo
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Punto di fusione: 204 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005875
CAS Number: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Visualizza i codici
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 2,8-4,4) complying
UV spectrum complying