Stampa…
Blu bromofenolo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A18469.09 A18469.18
A18469.09EA 41.1 EUR
A18469.09 A18469.18
Blu bromofenolo
Blu bromofenolo
CAS No.: 115-39-9 Molecular Formula: C19H10Br4O5S Formula Weight: 669.98 Odour: Odourless Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 61698 Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00005875
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Punto di fusione: ∼ 270 °C (dec.)
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005875
CAS Number: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 14,1444