Stampa…
Blu bromofenolo, puro Indicatore
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
151340250 151341000
ACRO151340250EA 91.1 EUR
ACRO151340250 ACRO151341000
Blu bromofenolo, puro Indicatore
Blu bromofenolo
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Punto di fusione: 279 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005875
CAS Number: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Visualizza i codici
Appearance Pink-orange to red Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1100 (592 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)