Blu di bromotimolo ACS, Reag. Ph. Eur.
Fornitore: Merck
Synonyms:
3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03026.0025
1.03026.0500
1.03026.0025EA
229
EUR
1.03026.0025
1.03026.0500
Blu di bromotimolo ACS, Reag. Ph. Eur.
Blu di bromotimolo
Formula:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Peso molecolare: 624,39 g/mol Punto di fusione: 204…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005872 CAS Number: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Merck Index: 13,01430 |