Stampa…
Blu di bromotimolo sultone form ACS, Reag. Ph. Eur. Indicatore, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32714-1KG 32714-5G 32714-25G
32714-1KGEA 2065.09 EUR
32714-1KG 32714-5G 32714-25G
Blu di bromotimolo sultone form ACS, Reag. Ph. Eur. Indicatore, Fluka™
Blu di bromotimolo
Formula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Peso molecolare: 624,39 g/mol
Punto di fusione: 204…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005872
CAS Number: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Visualizza i codici
Suitability as indicator complying
Test of sensitivity complying
Clearness of the solution complying
Change Range (pH6,0-7,4) complying
Curve course (UV) complying