Stampa…
Blu di bromotimolo
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
A17746.09 A17746.18 A17746.30
A17746.09EA 34.1 EUR
A17746.09 A17746.18 A17746.30
Blu di bromotimolo
Blu di bromotimolo
CAS No.: 76-59-5 Molecular Formula: C27H28Br2O5S Formula Weight: 624.39 Melting Point: 200-202° Beilstein Reference: 373934 Merck Reference: 14,1445 MDL No.: MFCD00005872
Formula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Peso molecolare: 624,39 g/mol
Punto di fusione: 200…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005872
CAS Number: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 14,1445