Stampa…
Blu di bromotimolo ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
403250050 403250100 403250250 403251000
ACRO403250050EA 38 EUR
ACRO403250050 ACRO403250100 ACRO403250250 ACRO403251000
Blu di bromotimolo ACS
Blu di bromotimolo
Formula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Peso molecolare: 624.39 g/mol
Punto di fusione: 204 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005872
CAS Number: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Visualizza i codici
Appearance Light pink to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)