Stampa…
Blu di bromotimolo, puro Indicatore
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
151360250 151361000 151365000
ACRO151360250EA 68.2 EUR
ACRO151360250 ACRO151361000 ACRO151365000
Blu di bromotimolo, puro Indicatore
Blu di bromotimolo
Formula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Peso molecolare: 624.39 g/mol
Punto di fusione: 204 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005872
CAS Number: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Visualizza i codici
Appearance Light pink to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)