Stampa…
4,4'-Dibromobenzil ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13090.18 A13090.09 A13090.30
A13090.18EA 214 EUR
A13090.18 A13090.09 A13090.30
4,4'-Dibromobenzil ≥97%
4,4'-Dibromobenzil
Purity: 97% CAS No.: 35578-47-3 Molecular Formula: C14H8Br2O2 Formula Weight: 368.04 Melting Point: 224-226° MDL No.: MFCD00000104
Formula: C₁₄H₈Br₂O₂
Punto di fusione: 224…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000104
CAS Number: 35578-47-3
EINECS: 252-628-1