4-Bromobenzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 90-90-4
Molecular Formula: C13H9BrO
Formula Weight: 261.12
Odour: Odourless
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 350°
Beilstein Reference: 1910182
MDL No.: MFCD00000103
Formula:
C₁₃H₉BrO Punto di ebollizione: 350 °C Punto di fusione: 79…83 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000103 CAS Number: 90-90-4 EINECS: 202-024-9 |