Stampa…
4-Bromobenzophenone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)(phenyl)methanone, p-Bromobenzophenone
106720250 106721000
ACRO106720250EA 34.9 EUR
ACRO106720250 ACRO106721000
4-Bromobenzophenone 97%
4-Bromobenzophenone
Formula: C₁₃H₉BrO
Peso molecolare: 261.12 g/mol
Punto di ebollizione: 350
Punto di fusione: 78…82 °C
MDL Number: MFCD00000103
CAS Number: 90-90-4
EINECS: 202-024-9
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA