1-Propyl-4-ethynylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
1-Ethynyl-4-propylbenzene, (4-Propylphenyl)acetylene, 4-n-Propylphenylacetylene, (4-Propylphenyl)ethyne
Purity: 97%
CAS No.: 62452-73-7
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.5340
Boiling Point: 205°
MDL No.: MFCD00173886
Formula:
C₁₁H₁₂ Peso molecolare: 144.22 g/mol Punto di ebollizione: 205 °C Densità: 0.91 Flash Pt: 67 °C (153 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173886 CAS Number: 62452-73-7 |