1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene ≥90%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
Purity: 90+%
CAS No.: 772-38-3
Molecular Formula: C12H14
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 82°(180°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.878
Refractive Index: 1.5297
Odour: Characteristic
Boiling Point: 130°/40mm
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00190197
Formula:
C₁₂H₁₄ Peso molecolare: 158,24 g/mol Punto di ebollizione: 130 °C (40 mmHg) Densità: 0,878 Flash Pt: 82 °C (180 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190197 CAS Number: 772-38-3 UN: 3082 ADR: 9,III |