Stampa…
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
380850050 380850250
ACRO380850050EA 52.9 EUR
ACRO380850050 ACRO380850250
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Formula: C₁₂H₁₄
Peso molecolare: 158,24 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C (40 mmHg)
Flash Pt: 82,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190197
CAS Number: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %