Tetradecylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 1459-10-5
Molecular Formula: C6H5(CH2)13CH3
Formula Weight: 274.49
Refractive Index: 1.4856
Melting Point: 9°
Boiling Point: 196°/6mm
MDL No.: MFCD00015080
Formula:
C₂₀H₃₄ Punto di ebollizione: 196 °C (6 mmHg) Punto di fusione: 9 °C Densità: 0,8565 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015080 CAS Number: 1459-10-5 EINECS: 215-950-3 |