Sodium toluene-4-sulphonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₇H₇NaO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00798566 CAS Number: 657-84-1 EINECS: 211-522-5 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 194.18 g/mol |
Synonyms | 4-Toluenesulfonic acid sodium salt |
Hill Formula | C7H7NaO3S |
Chemical Formula | 4-(CH3)C6H4SO3Na |