Stampa…
Metil toluene-4-solfonato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9025
8.08333.0100EA 34.8 EUR
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9025
Metil toluene-4-solfonato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Metil toluene-4-solfonato
Formula: C₈H₁₀O₃S
Peso molecolare: 186.23 g/mol
Punto di ebollizione: 292
Punto di fusione: 28…30 °C
Densità: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 130
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008417
CAS Number: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 186.23 g/mol
Boiling Point 292 °C (1013 hPa)
Flash Point 130 °C
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Synonyms p-Toluenesulfonic acid methyl ester
Hill Formula C8H10O3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3CH3