Metil toluene-4-solfonato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 80-48-8
Molecular Formula: C8H10O3S
Formula Weight: 186.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 152°(305°F)
Refractive Index: 1.5185
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 140°/20mm
Beilstein Reference: 609209
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00008417
Formula:
C₈H₁₀O₃S Punto di ebollizione: 140 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 24…28 °C Densità: 1,234 Flash Pt: 152 °C (305 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008417 CAS Number: 80-48-8 EINECS: 201-283-5 ADR: 8,II |