Metil toluene-4-solfonato 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
170101000
170105000
170100025
ACRO170101000EA
22.6
EUR
ACRO170101000
ACRO170105000
ACRO170100025
Metil toluene-4-solfonato 97%
Metil toluene-4-solfonato
Formula:
C₈H₁₀O₃S Peso molecolare: 186,23 g/mol Punto di ebollizione: 292 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 24…30 °C Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008417 CAS Number: 80-48-8 EINECS: 201-283-5 UN: 3261 ADR: 8,III |
Appearance | White to yellow Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm) |
Melting point | 24 to 30°C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |
Acidity | ≤0.2 % |
Titration excess NaOH | 96.0 to 104.0 % |