Stampa…
Ethyl toluene-4-sulphonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08332.0100 8.08332.0500 8.08332.5000 8.08332.9025 8.08332.9010
8.08332.0100EA 40.8 EUR
8.08332.0100 8.08332.0500 8.08332.5000 8.08332.9025 8.08332.9010
Ethyl toluene-4-sulphonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Ethyl toluene-4-sulphonate
Formula: C₉H₁₂O₃S
Punto di ebollizione: 158 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 30…32 °C
Densità: 1,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009100
CAS Number: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03889
Visualizza i codici
Solubility 1.24 g/l (25 °C)
Melting Point 30 - 32 °C
Molar Mass 200.25 g/mol
Boiling Point 221 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (14 °C)
Flash Point 158 °C
Density 1.174 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C