Ethyl toluene-4-sulphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 80-40-0
Molecular Formula: C9H12O3S
Formula Weight: 200.26
Flash Point: 157°(314°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 221°
Beilstein Reference: 611213
Merck Reference: 14,3858
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00009100
Formula:
C₉H₁₂O₃S Punto di ebollizione: 221 °C Punto di fusione: 29…34 °C Densità: 1,170 Flash Pt: 157 °C (314 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009100 CAS Number: 80-40-0 EINECS: 201-276-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3858 |