Stampa…
Ethyl toluene-4-sulphonate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
147230010 147232500 147230500
ACRO147230010EA 172 EUR
ACRO147230010 ACRO147232500 ACRO147230500
Ethyl toluene-4-sulphonate 98%
Ethyl toluene-4-sulphonate
Formula: C₉H₁₂O₃S
Punto di ebollizione: 158…162 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 32…34 °C
Densità: 1,174 g/cm³
Flash Pt: 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009100
CAS Number: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03889
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %