Stampa…
p-Toluenesulphonyl hydrazide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide, 4-Toluenesulphonyl hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonhydrazide, 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonohydrazide, Toluene-4-sulphonohydrazide
A13529.14 A13529.22 A13529.36
A13529.14EA 36 EUR
A13529.14 A13529.22 A13529.36
p-Toluenesulphonyl hydrazide ≥98%
p-Toluenesulphonyl hydrazide
Purity: 98% CAS No.: 1576-35-8 Molecular Formula: C7H10N2O2S Formula Weight: 186.23 Melting Point: 108-111° Beilstein Reference: 610130 UN No.: 3226 MDL No.: MFCD00007588
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 186,23 g/mol
Punto di ebollizione: 332 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 108…111 °C
Densità: 1,4
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007588
CAS Number: 1576-35-8
EINECS: 216-407-3
UN: 3226
ADR: 4.1,II