Stampa…
p-Toluenesulphonyl hydrazide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide, 4-Toluenesulphonyl hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonhydrazide, 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonohydrazide, Toluene-4-sulphonohydrazide
157860250 157861000 157865000
ACRO157860250EA 30.3 EUR
ACRO157860250 ACRO157861000 ACRO157865000
p-Toluenesulphonyl hydrazide 97%
p-Toluenesulphonyl hydrazide
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 186,23 g/mol
Punto di ebollizione: 332 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109…113 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007588
CAS Number: 1576-35-8
EINECS: 216-407-3
UN: 3226
ADR: 4.1,
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 113 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %