Stampa…
Toluene-4-solfonamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08230.0100 8.08230.1000 8.08230.9025
8.08230.0100EA 27 EUR
8.08230.0100 8.08230.1000 8.08230.9025
Toluene-4-solfonamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Toluene-4-solfonamide
Formula: C₇H₉NO₂S
Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011692
CAS Number: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Visualizza i codici
Solubility 3200 mg/l (25 °C)
Melting Point 136 - 138 °C
Molar Mass 171.21 g/mol
Boiling Point 220 - 222 °C (13 hPa)
Flash Point 202 °C