Toluene-4-solfonamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
Purity: 98+%
CAS No.: 70-55-3
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Flash Point: 202°(395°F)
Melting Point: 136-139°
Boiling Point: 221°/10mm
Beilstein Reference: 472689
MDL No.: MFCD00011692
Formula:
C₇H₉NO₂S Punto di ebollizione: 221 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 136…139 °C Flash Pt: 202 °C (395 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011692 CAS Number: 70-55-3 EINECS: 200-741-1 |