2-Toluensolfonammide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide
Purity: 99%
CAS No.: 88-19-7
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Flash Point: 178°(352°F)
Melting Point: 156°
Boiling Point: 210°/1mm
Beilstein Reference: 1102362
MDL No.: MFCD00007934
Formula:
C₇H₉NO₂S Peso molecolare: 171,22 g/mol Punto di ebollizione: 210 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 156 °C Flash Pt: 178 °C (352 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007934 CAS Number: 88-19-7 EINECS: 201-808-0 |