Stampa…
p-Toluenesolfonil cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08326.0250 8.08326.1000 8.08326.9015 8.08326.9025 8.08326.9027
8.08326.0250EA 39.2 EUR
8.08326.0250 8.08326.1000 8.08326.9015 8.08326.9025 8.08326.9027
p-Toluenesolfonil cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
p-Toluenesolfonil cloruro
Formula: C₇H₇ClO₂S
Punto di ebollizione: 265 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 67 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007450
CAS Number: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09612
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 67 °C
Molar Mass 190.65 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 135 °C (13 hPa)
Flash Point 128 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material