p-Toluenesolfonil cloruro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 98-59-9
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point: 128°(262°F)
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 146°/15mm
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, and ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 607898
Merck Reference: 14,9534
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007450
Formula:
C₇H₇ClO₂S Punto di ebollizione: 146 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 67…70 °C Densità: 1,35 Flash Pt: 128 °C (262 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007450 CAS Number: 98-59-9 EINECS: 202-684-8 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,9534 |