Stampa…
p-Toluenesolfonil cloruro 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
139030020 139030250 139035000 139031000 139030100
139030020.EA 183 EUR
139030020. 139030250. 139035000. 139031000. 139030100.
p-Toluenesolfonil cloruro 99+%
p-Toluenesolfonil cloruro
Formula: C₇H₇ClO₂S
Punto di ebollizione: 134 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 67…69 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007450
CAS Number: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09612
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 69 °C
Assay ≥99.0 %
Impurity ≤0.3 % Total free acid (as toluenesulfonic acid)