m-Toluenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-3-sulphonyl chloride, Toluene-m-sulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 1899-93-0
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5480
Odour: Acrid
Boiling Point: 252-253°
Beilstein Reference: 2087865
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051747
Formula:
C₇H₇ClO₂S Peso molecolare: 190.65 g/mol Punto di ebollizione: 252…253 °C Punto di fusione: 11.7 Densità: 1.314 Flash Pt: 107 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051747 CAS Number: 1899-93-0 UN: 3265 ADR: 8 II |