Stampa…
o-Toluenesulphonyl chloride 80%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Toluene-o-sulphonyl chloride, Toluene-2-sulphonyl chloride, 2-Toluenesulphonyl chloride
L18983.06 L18983.14
L18983.06EA 73.7 EUR
L18983.06 L18983.14
o-Toluenesulphonyl chloride 80%
o-Toluenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 133-59-5 Molecular Formula: C7H7ClO2S Formula Weight: 190.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 10° Boiling Point: 154°/10mm Beilstein Reference: 973180 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00024874
Formula: C₇H₇ClO₂S
Peso molecolare: 190,65 g/mol
Punto di ebollizione: 154 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 10 °C
Densità: 1,338
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024874
CAS Number: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,II