Stampa…
4-Toluenethiol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1-thiol, 4-Thiocresol, 4-Methylbenzenethiol, p-Toluenethiol, p-Thiocresol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21130.0100 8.21130.0250
8.21130.0100EA 225 EUR
8.21130.0100 8.21130.0250
4-Toluenethiol per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Toluenethiol
Formula: C₇H₈S
Punto di ebollizione: 195 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39…42 °C
Densità: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004851
CAS Number: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09461
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 39 - 42 °C
Molar Mass 124.21 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Flash Point 70 °C