Stampa…
4-Toluenethiol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1-thiol, 4-Thiocresol, 4-Methylbenzenethiol, p-Toluenethiol, p-Thiocresol
B24970.14 B24970.22 B24970.36
B24970.14EA 32 EUR
B24970.14 B24970.22 B24970.36
4-Toluenethiol ≥98%
4-Toluenethiol
Purity: 98% CAS No.: 106-45-6 Molecular Formula: C7H8S Formula Weight: 124.21 Flash Point: 68°(154°F) Odour: Stench Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 605761 Merck Reference: 14,9325 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004851
Formula: C₇H₈S
Punto di ebollizione: 195 °C
Punto di fusione: 40…44 °C
Densità: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Flash Pt: 68 °C (154 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004851
CAS Number: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9325