Stampa…
4-Toluenethiol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1-thiol, 4-Thiocresol, 4-Methylbenzenethiol, p-Toluenethiol, p-Thiocresol
138710100 138711000 138715000 138710025
ACRO138710100EA 47.6 EUR
ACRO138710100 ACRO138711000 ACRO138715000 ACRO138710025
4-Toluenethiol 98%
4-Toluenethiol
Formula: C₇H₈S
Punto di ebollizione: 195 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40…44 °C
Densità: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004851
CAS Number: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09461
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 15.53 to 16.83 % N
Specific optical rotation +15° to +25° (20 °C, 589 nm) (c=1, water)