Stampa…
4-tert-Butylthiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
A12148.03 A12148.06 A12148.14
A12148.03EA 27.5 EUR
A12148.03 A12148.06 A12148.14
4-tert-Butylthiophenol ≥97%
4-tert-Butylthiophenol
Purity: 97% CAS No.: 2396-68-1 Molecular Formula: C10H14S Formula Weight: 166.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5485 Odour: Stench Melting Point: -11° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 606476 MDL No.: MFCD00022067
Formula: C₁₀H₁₄S
Peso molecolare: 166,29 g/mol
Punto di ebollizione: 238 °C
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 0,990
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022067
CAS Number: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
UN: 3334
ADR: 9,