Stampa…
5-(Hydroxymethyl)resorcinol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
344060050 344060250
ACRO344060050EA 75.9 EUR
ACRO344060050 ACRO344060250
5-(Hydroxymethyl)resorcinol 98%
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
Formula: C₇H₈O₃
Punto di fusione: 181…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016867
CAS Number: 29654-55-5
EINECS: 249-751-8
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige-pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %