Stampa…
4-Hydroxybenzyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
A13132.18 A13132.22 A13132.30
A13132.18EA 83.8 EUR
A13132.18 A13132.22 A13132.30
4-Hydroxybenzyl alcohol ≥99%
4-Hydroxybenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 623-05-2 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 114-122° Boiling Point: 251-253° MDL No.: MFCD00004658
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 251…253 °C
Punto di fusione: 114…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004658
CAS Number: 623-05-2
EINECS: 210-768-0