4-Hydroxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
Formula:
C₇H₈O₂ Punto di ebollizione: 252 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 110…112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004658 CAS Number: 623-05-2 EINECS: 210-768-0 |
Appearance | Beige to pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
TMS | 0.028 to 0.032 v/v% |