Stampa…
3-Hydroxybenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
A15981.06 A15981.14 A15981.22
A15981.06EA 34.2 EUR
A15981.06 A15981.14 A15981.22
3-Hydroxybenzyl alcohol ≥98%
3-Hydroxybenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 620-24-6 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 69-72° Boiling Point: ca 300° dec. MDL No.: MFCD00004643
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: ∼300 °C (dec.)
Punto di fusione: 69…72 °C
Densità: 1,16
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004643
CAS Number: 620-24-6
EINECS: 210-633-6