Stampa…
3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
121020050 121020250 121025000
ACRO121020050EA 34.1 EUR
ACRO121020050 ACRO121020250 ACRO121025000
3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
3-Hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 86 - 87 °C (0,001 -rr)
Punto di fusione: 67…71 °C
Densità: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004643
CAS Number: 620-24-6
EINECS: 210-633-6
Visualizza i codici
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 71 °C
GC ≥96.0 %