Stampa…
Salicyl alcohol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
8.20662.0050EA 99.7 EUR
8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
Salicyl alcohol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Salicyl alcohol
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 268 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 82 °C
Densità: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004617
CAS Number: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Visualizza i codici
Solubility 63 g/l (20 °C)
Melting Point 83 - 86 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Synonyms Saligenine, Salicyl alcohol
Hill Formula C7H8O2
Chemical Formula 2-(OH)C6H4CH2OH