Stampa…
Salicyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14410.0B A14410.18 A14410.30
A14410.0BEA 633 EUR
A14410.0B A14410.18 A14410.30
Salicyl alcohol ≥99%
Salicyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 90-01-7 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 83-87° Beilstein Reference: 1907195 Merck Reference: 14,8325 MDL No.: MFCD00004617
Formula: C₇H₈O₂
Punto di ebollizione: 268 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 83…87 °C
Densità: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004617
CAS Number: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 14,8325