Stampa…
Salicyl alcohol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
173330250 173331000 173330010
ACRO173330250EA 31 EUR
ACRO173330250 ACRO173331000 ACRO173330010
Salicyl alcohol 97%
Salicyl alcohol
Formula: C₇H₈O₂
Punto di ebollizione: 268 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 83…87 °C
Densità: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004617
CAS Number: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Visualizza i codici
Appearance Light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %