Stampa…
2-Metilidrochinone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methylhydroquinone
150830010 150832500 150830050
ACRO150830010EA 178 EUR
ACRO150830010 ACRO150832500 ACRO150830050
2-Metilidrochinone 99%
2-Metilidrochinone
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 126 °C
Flash Pt: 172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002345
CAS Number: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥126 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.1 %